Learn More
Yoduro 4-metoxifenilzinc, 0,5 M en THF, envasado en argón en botellas resellables ChemSeal™, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se trata de compuestos organometálicos ampliamente utilizados como intermedios en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Se manejan bajo gas protector seco. Sensible al aire. Almacenar alejado de bases fuertes.
Se trata de compuestos organometálicos ampliamente utilizados como intermedios en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Se manejan bajo gas protector seco. Sensible al aire. Almacenar alejado de bases fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Methoxyphenylzinc iodide |
Nombre de nota | Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles |
CAS | 254454-47-2 |
Densidad | 1.006 |
Fórmula molecular | C7H7IOZn |
Número MDL | MFCD01311444 |
Cantidad | 50 mL |
Número UN | UN3399 |
Beilstein | 8478508 |
Sensibilidad | Air and light sensitive |
Show More |