Learn More
4-Metoxifenilacetileno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7028871
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
768-60-5
C9H8O
132.162
MFCD00168815
KBIAVTUACPKPFJ-UHFFFAOYSA-N
4-ethynylanisole, 4-methoxyphenylacetylene, 4'-methoxyphenyl acetylene, 1-ethynyl-4-methoxy-benzene, 1-eth-1-ynyl-4-methoxybenzene, benzene, 1-ethynyl-4-methoxy, 4-methoxyphenyl acetylene, 4-ethynyl-1-methoxybenzene, 4'-methoxyphenylacetylene, p-ethynylanisole
251020
1-etinil-4-metoxibenceno
COC1=CC=C(C=C1)C#C
768-60-5
C9H8O
132.162
MFCD00168815
KBIAVTUACPKPFJ-UHFFFAOYSA-N
4-ethynylanisole, 4-methoxyphenylacetylene, 4'-methoxyphenyl acetylene, 1-ethynyl-4-methoxy-benzene, 1-eth-1-ynyl-4-methoxybenzene, benzene, 1-ethynyl-4-methoxy, 4-methoxyphenyl acetylene, 4-ethynyl-1-methoxybenzene, 4'-methoxyphenylacetylene, p-ethynylanisole
251020
1-etinil-4-metoxibenceno
COC1=CC=C(C=C1)C#C
4-Ethynylanisole was used in the synthesis of photo luminescent 1,2-dihydrophosphinines via a [4 + 2] cycloaddition. Along with an arylboronic acid and sodium azide in a copper-catalyzed, three-component synthesis of trisubstituted 1,2,4-triazoles. In a study of a gold (III)-catalyzed hydroamination of alkynes leading to N-vinylindoles3.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-etinilanisol se utilizó en la síntesis de 1,2-dihidrofosfininas fotoluminiscentes a través de una cicloadición [4 + 2] y, junto con un ácido arilborónico y azida sódica, en una síntesis de tres componentes catalizada por cobre de 1,2,4-triazoles trisustituidos. También se utilizó en el estudio de una hidroaminación catalizada por oro (III) de alquinos, en la que se consiguieron N-vinilindoles.3.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en cloroformo, acetona, diclorometano y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Methoxyphenylacetylene
Punto de fusión 27°C to 29°C
Densidad 1.019
Punto de ebullición 87°C to 91°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 82°C (180°F)
Índice de refracción 1.563
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in chloroform,acetone,dichloromethane,and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza 99%