Learn More
Ácido 4-metoxinaftaleno-1-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
Used in the preparation of α-aryl/pyridinyl ethanolamines as selective β3 adrenergic receptor agonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la preparación de etanolaminas α-aril/piridinil como β3 agonistas selectivos de los receptores adrenérgicos.
Solubilidad
Soluble en DMSO y cloroformo. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de ácidos y agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
Se utiliza en la preparación de etanolaminas α-aril/piridinil como β3 agonistas selectivos de los receptores adrenérgicos.
Solubilidad
Soluble en DMSO y cloroformo. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de ácidos y agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Methoxynaphthalene-1-carboxylic acid |
Punto de fusión | 243°C to 247°C |
Color | Blanco |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 2099800 |
Información de solubilidad | Soluble in DMSO and chloroform. Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.21 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Forma física | Sólido cristalino |