Learn More
Carbazato de 4-metoxibencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
It finds its application in the derived azide in N-protection and as a starting material for the azide used to introduce the pMZ-amino protection which is removable under mild hydrolytic conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la azida derivada en N-protección y como material de partida para la azida que se usa para introducir la protección pMZ-amino que es extraíble en condiciones hidrolíticas leves.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Se utiliza en la azida derivada en N-protección y como material de partida para la azida que se usa para introducir la protección pMZ-amino que es extraíble en condiciones hidrolíticas leves.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Methoxybenzyl carbazate |
Punto de fusión | 75°C to 77°C |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 2052164 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.21 |
Porcentaje de pureza | 97% |