Learn More
4-Metoxi-2-nitrobenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10041164
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-2-nitrobenzonitrile
CAS 38469-83-9
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 137°C to 140°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H6N2O3
Fórmula lineal CNC6H3(NO2)OCH3
Número MDL MFCD00667741
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-nitro-4-methoxybenzonitrile, 4-cyano-3-nitroanisole, 4-methoxy-2-nitro-benzonitrile, benzonitrile, 4-methoxy-2-nitro, pubchem16089, acmc-209xbl, 3-nitro-4-cyanoanisole, ksc580a1d, benzonitrile,4-methoxy-2-nitro, 4-methoxy-2-nitrobenzonitrile
Clave InChI UUYPUFCWSUBTFP-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=C(C#N)C(=C1)[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC 4-metoxi-2-nitrobenzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 178.15
PubChem CID 288665
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methoxy-2-nitrobenzonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.