Learn More
4-Met-5-(4,4,5,5-tetramet-1,3,2-dioxaborol-2-il)-2-(4-(triflmet)fen)-1,3-tiaz, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3075670
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
690631-96-0
C17H19BF3NO2S
369.21
MFCD05664416
ZUROXICAUJQTIB-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole, 4-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole-5-boronic acid pinacol ester, 4-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole, 4-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-4-trifluoromethyl ph-1,3-thiazole, 4-methyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole
2794643
4-metil-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-2-[4-(trifluorometil)fenil]-1,3-tiazol
CC1=C(SC(=N1)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
690631-96-0
C17H19BF3NO2S
369.21
MFCD05664416
ZUROXICAUJQTIB-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole, 4-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole-5-boronic acid pinacol ester, 4-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole, 4-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-4-trifluoromethyl ph-1,3-thiazole, 4-methyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole
2794643
4-metil-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-2-[4-(trifluorometil)fenil]-1,3-tiazol
CC1=C(SC(=N1)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.21
Porcentaje de pureza 97%