Learn More
Alcohol 4-isopropilbencílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778901
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
536-60-7
C10H14O
150.22
MFCD00004663
OIGWAXDAPKFNCQ-UHFFFAOYSA-N
4-isopropylbenzyl alcohol, cuminol, cumic alcohol, cuminyl alcohol, cuminic alcohol, 4-isopropylphenyl methanol, cumyl alcohol, p-cymen-7-ol, cumin alcohol, p-isopropylbenzyl alcohol
325
CHEBI:27628
(4-propan-2-ilfenil)metanol
CC(C)C1=CC=C(C=C1)CO
536-60-7
C10H14O
150.22
MFCD00004663
OIGWAXDAPKFNCQ-UHFFFAOYSA-N
4-isopropylbenzyl alcohol, cuminol, cumic alcohol, cuminyl alcohol, cuminic alcohol, 4-isopropylphenyl methanol, cumyl alcohol, p-cymen-7-ol, cumin alcohol, p-isopropylbenzyl alcohol
325
CHEBI:27628
(4-propan-2-ilfenil)metanol
CC(C)C1=CC=C(C=C1)CO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Isopropylbenzyl alcohol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 28°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9800g/mL
Punto de ebullición 248°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHC6H4CH2OH
Índice de refracción 1.5180 to 1.52
Cantidad 25 g
Beilstein 06, III, 1911
Índice Merck 15, 2609
Gravedad específica 0.98
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.22
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Isopropylbenzyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.