Learn More
4-Isopropilbenzonitrilo, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Isopropylbenzonitrile |
% mín. CAS | 95.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Fórmula lineal | (CH3)2CHC6H4CN |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.2 |
Porcentaje de pureza | 95% |