Learn More
4-Isopropilbenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-151511
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
122-03-2
C10H12O
148.21
MFCD00006953
WTWBUQJHJGUZCY-UHFFFAOYSA-N
4-isopropylbenzaldehyde, cuminaldehyde, cuminic aldehyde, cumaldehyde, cuminal, p-cumic aldehyde, cumic aldehyde, cuminyl aldehyde, p-isopropylbenzaldehyde, benzaldehyde, 4-1-methylethyl
326
CHEBI:28671
4-propan-2-ilbenzaldehído
CC(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
122-03-2
C10H12O
148.21
MFCD00006953
WTWBUQJHJGUZCY-UHFFFAOYSA-N
4-isopropylbenzaldehyde, cuminaldehyde, cuminic aldehyde, cumaldehyde, cuminal, p-cumic aldehyde, cumic aldehyde, cuminyl aldehyde, p-isopropylbenzaldehyde, benzaldehyde, 4-1-methylethyl
326
CHEBI:28671
4-propan-2-ilbenzaldehído
CC(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Isopropylbenzaldehyde
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9790g/mL
Punto de ebullición 234°C to 235°C
Temperatura de inflamación 93°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5290 to 1.532
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 2611
Gravedad específica 0.979
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Isopropylbenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.