Learn More
4-Yodoopiridin-2(1H)-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-iodo-2-pyridone |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97+% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Nombre IUPAC | 4-yodo-1,2-dihidropiridin-2-ona |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.99 |
Porcentaje de pureza | 97% |