Learn More
Thermo Scientific Chemicals Alopurinol, 98 %
Catalog Number p-2695236
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
315-30-0
C5H4N4O
136.11
MFCD00599413
OFCNXPDARWKPPY-UHFFFAOYSA-N
allopurinol, 1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-ol, zyloprim, zyloric, lopurin, atisuril, bleminol, caplenal, uripurinol, embarin
2094
CHEBI:40279
1,2-dihidropirazolo[3,4-d]pirimidin-4-ona
O=C1N=CN=C2NNC=C12
315-30-0
C5H4N4O
136.11
MFCD00599413
OFCNXPDARWKPPY-UHFFFAOYSA-N
allopurinol, 1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-ol, zyloprim, zyloric, lopurin, atisuril, bleminol, caplenal, uripurinol, embarin
2094
CHEBI:40279
1,2-dihidropirazolo[3,4-d]pirimidin-4-ona
O=C1N=CN=C2NNC=C12
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Allopurinol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 384.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.5 % (1 g, 105°C) max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 26,IV,2076
Índice Merck 15,271
Información de solubilidad Solubility in water: 0.35g/L (25°C). Other solubilities: soluble in diluted alkalies and acids,practically insoluble in most common organic,solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Hydroxypyrazolo¢3,4-d!pyrimidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.