Learn More
Hidrato de ácido 4-hidrazinobencenosulfónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
4-Hydrazinobenzenesulfonic Acid is used as an intermediate to manufacture pharmaceuticals, dyes and other organic synthesis. They have active applications in organic synthesis for agrochemicals, pharmaceuticals, photographic, heat stabilizers, polymerization catalysts, flame-retardants, blowing agents for plastics, explosives, and dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-hidrazinobencenosulfónico se utiliza como intermediario para la fabricación de productos farmacéuticos, colorantes y otras síntesis orgánicas. Se aplica de forma activa en síntesis orgánica para productos agroquímicos, farmacéuticos, fotografía, estabilizadores de calor, catalizadores de polimerización, pirorretardantes, agentes soplantes para plásticos, explosivos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Estable en condiciones normales. Mantener lejos de agentes oxidantes fuertes. Almacenar en recipientes cerrados. Higroscópico.
El ácido 4-hidrazinobencenosulfónico se utiliza como intermediario para la fabricación de productos farmacéuticos, colorantes y otras síntesis orgánicas. Se aplica de forma activa en síntesis orgánica para productos agroquímicos, farmacéuticos, fotografía, estabilizadores de calor, catalizadores de polimerización, pirorretardantes, agentes soplantes para plásticos, explosivos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Estable en condiciones normales. Mantener lejos de agentes oxidantes fuertes. Almacenar en recipientes cerrados. Higroscópico.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Hydrazinobenzenesulfonic acid hydrate |
Punto de fusión | ∼286°C (decomposition) |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 514779 |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Índice Merck | 14,4773 |
Información de solubilidad | It is soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.20 (Anhydrous) |
Porcentaje de pureza | 98% |