Learn More
Alfa Aesar™ Ácido 4-fluorofenoxiacético, + 98 %
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Fluorophenoxyacetic acid |
Punto de fusión | 104°C to 105°C |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 2259128 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.14 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |