missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hidrazida 4-fluorobenzoica, 96 %, Thermo Scientific™
28.20€ - 66.50€
Identificadores de productos químicos
CAS | 456-06-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H7FN2O |
Peso molecular (g/mol) | 154.14 |
Clave InChI | UIVXXFYJRYVRKJ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4-fluorobenzhydrazide, 4-fluorobenzoic hydrazide, p-fluorobenzoic acid hydrazide, p-fluorobenzoylhydrazine, 4-fluorobenzoic acid hydrazide, hydrazine, p-fluorobenzoyl, 4-fluoro benzoyl hydrazine, benzoic acid, p-fluoro-, hydrazide, 4-fluorobenzenecarbohydrazide, 4-fluoro-benzoic acid hydrazide |
PubChem CID | 9972 |
Nombre IUPAC | 4-fluorobenzohidrazida |
SMILES | C1=CC(=CC=C1C(=O)NN)F |
Descripción
Identificadores de productos químicos
456-06-4 | |
154.14 | |
4-fluorobenzhydrazide, 4-fluorobenzoic hydrazide, p-fluorobenzoic acid hydrazide, p-fluorobenzoylhydrazine, 4-fluorobenzoic acid hydrazide, hydrazine, p-fluorobenzoyl, 4-fluoro benzoyl hydrazine, benzoic acid, p-fluoro-, hydrazide, 4-fluorobenzenecarbohydrazide, 4-fluoro-benzoic acid hydrazide | |
4-fluorobenzohidrazida |
C7H7FN2O | |
UIVXXFYJRYVRKJ-UHFFFAOYSA-N | |
9972 | |
C1=CC(=CC=C1C(=O)NN)F |
Especificaciones
4-Fluorobenzoic hydrazide | |
95.0 | |
161°C to 164°C | |
Auténtico | |
Frasco de vidrio | |
4-fluorobenzhydrazide, 4-fluorobenzoic hydrazide, p-fluorobenzoic acid hydrazide, p-fluorobenzoylhydrazine, 4-fluorobenzoic acid hydrazide, hydrazine, p-fluorobenzoyl, 4-fluoro benzoyl hydrazine, benzoic acid, p-fluoro-, hydrazide, 4-fluorobenzenecarbohydrazide, 4-fluoro-benzoic acid hydrazide | |
C1=CC(=CC=C1C(=O)NN)F | |
154.14 | |
154.14 | |
Polvo cristalino |
456-06-4 | |
100.0 | |
Marrón a naranja | |
95% min. (HPLC) | |
C7H7FN2O | |
UIVXXFYJRYVRKJ-UHFFFAOYSA-N | |
4-fluorobenzohidrazida | |
9972 | |
96% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Declaración de GHS P
Evitar respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar con abundante agua y jabón.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y es fácil hacerlo.
Continuar aclarando
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- 4-Fluorobenzoic hydrazide
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only