Learn More
Hidrazida 4-fluorobenzoica, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10785832 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10785832 1 g 1 g
10506640 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10785832 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 438100010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 456-06-4
Fórmula molecular C7H7FN2O
Peso molecular (g/mol) 154.14
Clave InChI UIVXXFYJRYVRKJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorobenzhydrazide, 4-fluorobenzoic hydrazide, p-fluorobenzoic acid hydrazide, p-fluorobenzoylhydrazine, 4-fluorobenzoic acid hydrazide, hydrazine, p-fluorobenzoyl, 4-fluoro benzoyl hydrazine, benzoic acid, p-fluoro-, hydrazide, 4-fluorobenzenecarbohydrazide, 4-fluoro-benzoic acid hydrazide
PubChem CID 9972
Nombre IUPAC 4-fluorobenzohidrazida
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)NN)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorobenzoic hydrazide
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 161°C to 164°C
Color Marrón a naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.14
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Fluorobenzoic hydrazide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.