Learn More
Clorhidrato de 4-fluorobenzamidina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15498128
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El clorhidrato de 4-fluorobenzamidina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 456-14-4
Fórmula molecular C7H8ClFN2
Peso molecular (g/mol) 174.60
Número MDL MFCD04114421
Clave InChI JQDATBKJKUWNGA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorobenzamidine hydrochloride, 4-fluorobenzimidamide hydrochloride, 4-fluorobenzamidine hcl, 4-fluoro-benzamidine hydrochloride, 4-fluorobenzenecarboximidamide hydrochloride, 4-fluorobenzene-1-carboximidamide hydrochloride, benzenecarboximidamide, 4-fluoro-, monohydrochloride, 4-fluorobenzimidamidehydrochloride, 4-fluorobenzamidine hydrogen chloride, 4-fluoranylbenzenecarboximidamide hydrochloride
PubChem CID 12456160
Nombre IUPAC 4-fluorobencenocarboximidamida; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].NC(=N)C1=CC=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorobenzamidine hydrochloride
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.6
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido