Learn More
Ácido 4-fluoro-3-(trifluorometil)cinámico, +97 %, Thermo Scientific™
33.96€ - 141.00€
CAS 239463-90-2
Fórmula molecular C10H6F4O2
Peso molecular (g/mol) 234.15
Número MDL MFCD00236298
Clave InChI DESJUJUEXMNIGB-DUXPYHPUSA-N
Sinónimo 4-fluoro-3-trifluoromethyl cinnamic acid, 3-4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl acrylic acid, 2e-3-4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl prop-2-enoic acid, e-3-4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl prop-2-enoic acid, pubchem8431, 3-4-fluoro-3-trifluoromethyl-phenyl-acrylic acid, e-3-4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl acrylic acid, e-3-4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl-2-propenoic acid, e-3-4-fluoranyl-3-trifluoromethyl phenyl prop-2-enoic acid
PubChem CID 5702897
Nombre IUPAC ácido (E)-3-[4-fluoro-3-(trifluorometil)fenil]prop-2-enoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=CC(=O)O)C(F)(F)F)F
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11440008
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22940.03
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11450008
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22940.06
5 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
239463-90-2
234.15
DESJUJUEXMNIGB-DUXPYHPUSA-N
5702897
C1=CC(=C(C=C1C=CC(=O)O)C(F)(F)F)F
C10H6F4O2
MFCD00236298
4-fluoro-3-trifluoromethyl cinnamic acid, 3-4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl acrylic acid, 2e-3-4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl prop-2-enoic acid, e-3-4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl prop-2-enoic acid, pubchem8431, 3-4-fluoro-3-trifluoromethyl-phenyl-acrylic acid, e-3-4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl acrylic acid, e-3-4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl-2-propenoic acid, e-3-4-fluoranyl-3-trifluoromethyl phenyl prop-2-enoic acid
ácido (E)-3-[4-fluoro-3-(trifluorometil)fenil]prop-2-enoico
Especificaciones
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
141°C to 144°C
MFCD00236298
DESJUJUEXMNIGB-DUXPYHPUSA-N
ácido (E)-3-[4-fluoro-3-(trifluorometil)fenil]prop-2-enoico
5702897
≥97%
239463-90-2
C10H6F4O2
4-fluoro-3-trifluoromethyl cinnamic acid, 3-4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl acrylic acid, 2e-3-4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl prop-2-enoic acid, e-3-4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl prop-2-enoic acid, pubchem8431, 3-4-fluoro-3-trifluoromethyl-phenyl-acrylic acid, e-3-4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl acrylic acid, e-3-4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl-2-propenoic acid, e-3-4-fluoranyl-3-trifluoromethyl phenyl prop-2-enoic acid
C1=CC(=C(C=C1C=CC(=O)O)C(F)(F)F)F
234.15
234.15
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes