Learn More
Ácido 4-fluoro-3-(trifluorometil)cinámico, +97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11450008
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11450008 5 g 5 g
11440008 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11450008 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22940.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 239463-90-2
Fórmula molecular C10H6F4O2
Peso molecular (g/mol) 234.15
Número MDL MFCD00236298
Clave InChI DESJUJUEXMNIGB-DUXPYHPUSA-N
Sinónimo 4-fluoro-3-trifluoromethyl cinnamic acid, 3-4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl acrylic acid, 2e-3-4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl prop-2-enoic acid, e-3-4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl prop-2-enoic acid, pubchem8431, 3-4-fluoro-3-trifluoromethyl-phenyl-acrylic acid, e-3-4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl acrylic acid, e-3-4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl-2-propenoic acid, e-3-4-fluoranyl-3-trifluoromethyl phenyl prop-2-enoic acid
PubChem CID 5702897
Nombre IUPAC ácido (E)-3-[4-fluoro-3-(trifluorometil)fenil]prop-2-enoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=CC(=O)O)C(F)(F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Punto de fusión 141°C to 144°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.15
Porcentaje de pureza ≥97%