Learn More
Alfa Aesar™ Ácido 4-fluoro-3-(1-pirrolidinilcarbonil)bencenoborónico, 98 %
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Fluoro-3-(1-pyrrolidinylcarbonyl)benzeneboronic acid |
Punto de fusión | 152°C to 154°C |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.04 |
Porcentaje de pureza | 98% |