Learn More
Bromuro de 4-fluoro-2-metilbencilo, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
Como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Fluoro-2-methylbenzyl bromide |
Índice de refracción | 1.5495 |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN3265 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.06 |
Porcentaje de pureza | 97% |