Learn More
Bromuro de 4-fluoro-2-metilbencilo, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 11367009
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
862539-91-1
C8H8BrF
203.054
MFCD03701059
DAKPIAWEPVZDNG-UHFFFAOYSA-N
1-bromomethyl-4-fluoro-2-methylbenzene, 4-fluoro-2-methylbenzyl bromide, 4-fluoro-2-methylbenzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-4-fluoro-2-methyl, 2-methyl-4-fluorobenzyl bromide, 4-fluoro-2-methyl-benzyl bromide, 1-bromomethyl-4-fluoro-2-methyl-benzene, benzene,1-bromomethyl-4-fluoro-2-methyl
3732707
1-(bromometil)-4-fluoro-2-metilbenceno
CC1=C(C=CC(=C1)F)CBr
862539-91-1
C8H8BrF
203.054
MFCD03701059
DAKPIAWEPVZDNG-UHFFFAOYSA-N
1-bromomethyl-4-fluoro-2-methylbenzene, 4-fluoro-2-methylbenzyl bromide, 4-fluoro-2-methylbenzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-4-fluoro-2-methyl, 2-methyl-4-fluorobenzyl bromide, 4-fluoro-2-methyl-benzyl bromide, 1-bromomethyl-4-fluoro-2-methyl-benzene, benzene,1-bromomethyl-4-fluoro-2-methyl
3732707
1-(bromometil)-4-fluoro-2-metilbenceno
CC1=C(C=CC(=C1)F)CBr
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2-methylbenzyl bromide
Índice de refracción 1.5495
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.06
Porcentaje de pureza 97%