Learn More
Bromuro de 4-(difluorometoxi)bencilo, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y se utiliza como producto intermedio en los ámbitos de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar apartado de materiales incompatibles, como agentes oxidantes. La temperatura de almacenamiento es de 2-4 °C.
Es una importante materia prima y se utiliza como producto intermedio en los ámbitos de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar apartado de materiales incompatibles, como agentes oxidantes. La temperatura de almacenamiento es de 2-4 °C.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-(Difluoromethoxy)benzyl bromide |
Punto de ebullición | 64°C to 66°C (0.3 mmHg) |
Olor | Pungent |
Índice de refracción | 1.52 |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN3265 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.04 |
Porcentaje de pureza | 97% |