Learn More
4-(Difluoromethoxy)aniline, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3771176
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Glass bottle
22236-10-8
C7H7F2NO
159.13
MFCD00085005
NDEZTSHWEPQVBX-UHFFFAOYSA-N
4-difluoromethoxy aniline, 4-difluoromethoxy-phenylamine, p-difluoromethoxyaniline, 4-amino-alpha,alpha-difluoroanisole, 4-difluoromethoxy benzenamine, benzenamine, 4-difluoromethoxy, 4-difluoromethoxy phenylamine, 4-difluormethoxy anilin, pubchem8467
737363
4-(difluoromethoxy)aniline
C1=CC(=CC=C1N)OC(F)F
22236-10-8
C7H7F2NO
159.13
MFCD00085005
NDEZTSHWEPQVBX-UHFFFAOYSA-N
4-difluoromethoxy aniline, 4-difluoromethoxy-phenylamine, p-difluoromethoxyaniline, 4-amino-alpha,alpha-difluoroanisole, 4-difluoromethoxy benzenamine, benzenamine, 4-difluoromethoxy, 4-difluoromethoxy phenylamine, 4-difluormethoxy anilin, pubchem8467
737363
4-(difluoromethoxy)aniline
C1=CC(=CC=C1N)OC(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-(Difluoromethoxy)aniline
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.2860g/mL
Punto de ebullición 231.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Glass bottle
Fórmula lineal CHF2OC6H4NH2
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.286
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.13
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(Difluoromethoxy)aniline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.