Learn More
4-Cianofenilacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
54.50€ - 174.00€
CAS | 876-31-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H6N2 |
Peso molecular (g/mol) | 142.16 |
Número MDL | MFCD00060305 |
Clave InChI | QILKKAFYAFEWGU-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4-cyanomethyl benzonitrile, 4-cyanophenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-cyano, p-tolunitrile, .alpha.-cyano, p-cyanobenzylcyanide, 4-cyanobenzeneacetonitrile, .alpha.-cyano-p-tolunitrile, 4-cyanbenzylcyanide, 4-cyanobenzylcyanide, acmc-209qoz |
PubChem CID | 136686 |
Nombre IUPAC | 4-(cianometil)benzonitrilo |
SMILES | N#CCC1=CC=C(C=C1)C#N |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15450498
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54112.03 |
1 g |
54.50€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15460498
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54112.06 |
5 g |
174.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
876-31-3 | |
142.16 | |
QILKKAFYAFEWGU-UHFFFAOYSA-N | |
136686 | |
N#CCC1=CC=C(C=C1)C#N |
C9H6N2 | |
MFCD00060305 | |
4-cyanomethyl benzonitrile, 4-cyanophenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-cyano, p-tolunitrile, .alpha.-cyano, p-cyanobenzylcyanide, 4-cyanobenzeneacetonitrile, .alpha.-cyano-p-tolunitrile, 4-cyanbenzylcyanide, 4-cyanobenzylcyanide, acmc-209qoz | |
4-(cianometil)benzonitrilo |
Especificaciones
4-Cyanophenylacetonitrile | |
1.056 | |
71°C (160°F) | |
1.499 | |
4-cyanomethyl benzonitrile, 4-cyanophenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-cyano, p-tolunitrile, .alpha.-cyano, p-cyanobenzylcyanide, 4-cyanobenzeneacetonitrile, .alpha.-cyano-p-tolunitrile, 4-cyanbenzylcyanide, 4-cyanobenzylcyanide, acmc-209qoz | |
N#CCC1=CC=C(C=C1)C#N | |
142.16 | |
142.16 |
876-31-3 | |
180°C to 181°C | |
C9H6N2 | |
MFCD00060305 | |
QILKKAFYAFEWGU-UHFFFAOYSA-N | |
4-(cianometil)benzonitrilo | |
136686 | |
97% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H301-H311-H332
Tóxico en caso de ingestión.
Tóxico en contacto con la piel.
Nocivo en caso de inhalación.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only