Learn More
4-Cianofenilacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15460498
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15460498 5 g 5 g
15450498 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15460498 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54112.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 876-31-3 | C9H6N2 | 142.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 876-31-3
Fórmula molecular C9H6N2
Peso molecular (g/mol) 142.16
Número MDL MFCD00060305
Clave InChI QILKKAFYAFEWGU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-cyanomethyl benzonitrile, 4-cyanophenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-cyano, p-tolunitrile, .alpha.-cyano, p-cyanobenzylcyanide, 4-cyanobenzeneacetonitrile, .alpha.-cyano-p-tolunitrile, 4-cyanbenzylcyanide, 4-cyanobenzylcyanide, acmc-209qoz
PubChem CID 136686
Nombre IUPAC 4-(cianometil)benzonitrilo
SMILES N#CCC1=CC=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyanophenylacetonitrile
Densidad 1.056
Punto de ebullición 180°C to 181°C
Temperatura de inflamación 71°C (160°F)
Índice de refracción 1.499
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.16
Porcentaje de pureza 97%