Learn More
4-Cianoindol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4258912
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
16136-52-0
C9H6N2
142.16
CEUFGDDOMXCXFW-UHFFFAOYSA-N
4-cyanoindole, 4-indolecarbonitrile, indole-4-carbonitrile, indole-4-cyano, 4-cyano-1h-indole, 4-cyano indole, pubchem7327, acmc-209dmi, 1h-indol-4-yl cyanide
3817602
1H-indol-4-carbonitrilo
C1=CC(=C2C=CNC2=C1)C#N
16136-52-0
C9H6N2
142.16
CEUFGDDOMXCXFW-UHFFFAOYSA-N
4-cyanoindole, 4-indolecarbonitrile, indole-4-carbonitrile, indole-4-cyano, 4-cyano-1h-indole, 4-cyano indole, pubchem7327, acmc-209dmi, 1h-indol-4-yl cyanide
3817602
1H-indol-4-carbonitrilo
C1=CC(=C2C=CNC2=C1)C#N
Nombre del producto químico o material 4-Cyanoindole
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 120°C to 121°C
Color Blanco a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Cyanoindole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.