Learn More
Bromuro de 4-clorofenilmagnesio, solución de 1 M en éter dietílico, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
66.10€ - 349.00€
CAS | 873-77-8, 60-29-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H4BrClMg |
Peso molecular (g/mol) | 215.76 |
Número MDL | MFCD00009926 |
Clave InChI | CDEMHJCJMMOFMB-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | 4-chlorophenylmagnesium bromide, bromo p-chlorophenyl magnesium, bromo 4-chlorophenyl magnesium, p-chlorophenylmagnesium bromide, 4-chlorophenyl magnesium bromide, pubchem24069, 4-chlorophenylmagnesiumbromide, 4-chlorphenylmagnesium bromide, 4-chloro phenylmagnesiumbromide, 4-chlorophenyhnagnesium bromide, grignard reagent |
PubChem CID | 101888 |
Nombre IUPAC | bromo(4-chlorophenyl)magnesium |
SMILES | ClC1=CC=C([Mg]Br)C=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10308762
|
Thermo Scientific Acros
377401000 |
100 mL | Botella de vidrio AcroSeal™ en lata de estaño |
66.10€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10540153
|
Thermo Scientific Acros
377408000 |
800 mL | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
349.00€
800 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
873-77-8, 60-29-7 | |
215.76 | |
CDEMHJCJMMOFMB-UHFFFAOYSA-M | |
101888 | |
ClC1=CC=C([Mg]Br)C=C1 |
C6H4BrClMg | |
MFCD00009926 | |
4-chlorophenylmagnesium bromide, bromo p-chlorophenyl magnesium, bromo 4-chlorophenyl magnesium, p-chlorophenylmagnesium bromide, 4-chlorophenyl magnesium bromide, pubchem24069, 4-chlorophenylmagnesiumbromide, 4-chlorphenylmagnesium bromide, 4-chloro phenylmagnesiumbromide, 4-chlorophenyhnagnesium bromide, grignard reagent | |
bromo(4-chlorophenyl)magnesium |
Especificaciones
4-Chlorophenylmagnesium bromide | |
1M Solution in Diethyl Ether | |
22.85, 69.54 | |
C6H4BrClMg | |
MFCD00009926 | |
0.8500g/mL | |
CDEMHJCJMMOFMB-UHFFFAOYSA-M | |
bromo(4-chlorophenyl)magnesium | |
101888 | |
Solución |
Negro-marrón a gris | |
873-77-8, 60-29-7 | |
30.46, 77.15 | |
Cl(C6H4)MgBr | |
0.9 to 1.2M | |
4-chlorophenylmagnesium bromide, bromo p-chlorophenyl magnesium, bromo 4-chlorophenyl magnesium, p-chlorophenylmagnesium bromide, 4-chlorophenyl magnesium bromide, pubchem24069, 4-chlorophenylmagnesiumbromide, 4-chlorphenylmagnesium bromide, 4-chloro phenylmagnesiumbromide, 4-chlorophenyhnagnesium bromide, grignard reagent | |
ClC1=CC=C([Mg]Br)C=C1 | |
215.76 | |
215.76 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
Harmful if swallowed. May cause drowsiness or dizziness. Causes severe skin burns and eye damage. In contact with water releases flammable gases which may ignite spontaneously. Extremely flammable liquid and vapor. May form explosive peroxides. Reacts violently with water. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Wear eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Store in a dry place. Store in a closed container. Keep container tightly closed. IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Peligro
Recommended Storage : Las sales de magnesio pueden cristalizarse por debajo de 20 °C
- 4-Chlorophenylmagnesium bromide, 1M solution in diethyl ether
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
RUO – Research Use Only