Learn More
Bromuro de 4-clorofenilmagnesio, solución de 1 M en éter dietílico, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10308762 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Botella de vidrio AcroSeal™ en lata de estaño
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10308762 100 mL Botella de vidrio AcroSeal™ en lata de estaño 100 ml
10540153 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10308762 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 377401000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 873-77-8 | C6H4BrClMg | 215.76 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 873-77-8 , 60-29-7
Fórmula molecular C6H4BrClMg
Peso molecular (g/mol) 215.76
Número MDL MFCD00009926
Clave InChI CDEMHJCJMMOFMB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 4-chlorophenylmagnesium bromide, bromo p-chlorophenyl magnesium, bromo 4-chlorophenyl magnesium, p-chlorophenylmagnesium bromide, 4-chlorophenyl magnesium bromide, pubchem24069, 4-chlorophenylmagnesiumbromide, 4-chlorphenylmagnesium bromide, 4-chloro phenylmagnesiumbromide, 4-chlorophenyhnagnesium bromide, grignard reagent
PubChem CID 101888
Nombre IUPAC Magnesio; clorobenceno; bromuro
SMILES ClC1=CC=C([Mg]Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorophenylmagnesium bromide
Color Negro-marrón a gris
Nombre de nota 1M Solution in Diethyl Ether
% mín. CAS 22.85, 69.54
% máx. CAS 30.46, 77.15
Fórmula lineal Cl(C6H4)MgBr
Concentración 0.9 to 1.2M
Densidad 0.8500g/mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.76
Envase Botella de vidrio AcroSeal™ en lata de estaño
Cantidad 100 mL
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chlorophenylmagnesium bromide, 1M solution in diethyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.