Learn More
Hidrocloruro de 4-(clorometil)-2-metil-1,3-tiazol, tecnol., Thermo Scientific™
CAS | 77470-53-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H7Cl2NS |
Peso molecular (g/mol) | 184.08 |
Número MDL | MFCD00067725 |
Clave InChI | YGKDISJLDVGNOR-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4-chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methylthiazole hcl, 4-chloromethyl-2-methyl thiazole hydrochloride, 2-methyl-4-chloromethyl thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole, chloride, 2-methyl-4-chloromethylthiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole hcl |
PubChem CID | 2734203 |
Nombre IUPAC | 4-(clorometil)-2-metil-1,3-tiazol; hidrocloruro |
SMILES | Cl.CC1=NC(CCl)=CS1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10011004
|
Thermo Scientific Maybridge
CD09497CB |
250 mg |
N/A
|
N/A | |||||
10470554
|
Thermo Scientific Maybridge
CD09497DA |
1 g |
N/A
|
N/A | |||||
10382095
|
Thermo Scientific Maybridge
CD09497DE |
5 g |
N/A
|
N/A | |||||
Descripción
77470-53-2 | |
184.08 | |
YGKDISJLDVGNOR-UHFFFAOYSA-N | |
2734203 | |
Cl.CC1=NC(CCl)=CS1 |
C5H7Cl2NS | |
MFCD00067725 | |
4-chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methylthiazole hcl, 4-chloromethyl-2-methyl thiazole hydrochloride, 2-methyl-4-chloromethyl thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole, chloride, 2-methyl-4-chloromethylthiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole hcl | |
4-(clorometil)-2-metil-1,3-tiazol; hidrocloruro |
Especificaciones
4-(Chloromethyl)-2-methyl-1, 3-thiazole hydrochloride | |
Frasco de vidrio ámbar | |
MFCD00067725 | |
YGKDISJLDVGNOR-UHFFFAOYSA-N | |
4-(clorometil)-2-metil-1,3-tiazol; hidrocloruro | |
2734203 | |
Tech. |
77470-53-2 | |
C5H7Cl2NS | |
4-chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methylthiazole hcl, 4-chloromethyl-2-methyl thiazole hydrochloride, 2-methyl-4-chloromethyl thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole, chloride, 2-methyl-4-chloromethylthiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole hcl | |
Cl.CC1=NC(CCl)=CS1 | |
184.08 | |
184.09 | |
Técnico |