Learn More
Hidrocloruro de 4-(clorometil)-2-metil-1,3-tiazol, tecnol., Thermo Scientific™
Código de producto. 10011004
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10011004 250 mg 250 miligramos
10470554 1 g 1 g
10382095 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10011004 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CD09497CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-07-2026
Añadir a la cesta
CAS 77470-53-2
Fórmula molecular C5H7Cl2NS
Peso molecular (g/mol) 184.08
Número MDL MFCD00067725
Clave InChI YGKDISJLDVGNOR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methylthiazole hcl, 4-chloromethyl-2-methyl thiazole hydrochloride, 2-methyl-4-chloromethyl thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole, chloride, 2-methyl-4-chloromethylthiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole hcl
PubChem CID 2734203
Nombre IUPAC 4-(clorometil)-2-metil-1,3-tiazol; clorhidrato
SMILES Cl.CC1=NC(CCl)=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Chloromethyl)-2-methyl-1, 3-thiazole hydrochloride
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.09
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico