Learn More
ácido 4-clorobenzo[b]tiofeno-2-carboxílico, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4228497
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
23967-57-9
C9H5ClO2S
212.66
IPAXPERGAMNMIJ-UHFFFAOYSA-N
4-chlorobenzo b thiophene-2-carboxylic acid, 4-chloro-benzo b thiophene-2-carboxylic acid, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 4-chloro, 4-chloro benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 4-chlorobenzothiophene-2-carboxylate, 4-chlorobenzothiophene-2-carboxylic acid, 2-carboxy-4-chlorobenzo b thiophene, 4-chloro-2-benzo b thiophenecarboxylic acid
3854516
ácido 4-cloro-1-benzotiofeno-2-carboxílico
C1=CC2=C(C=C(S2)C(=O)O)C(=C1)Cl
23967-57-9
C9H5ClO2S
212.66
IPAXPERGAMNMIJ-UHFFFAOYSA-N
4-chlorobenzo b thiophene-2-carboxylic acid, 4-chloro-benzo b thiophene-2-carboxylic acid, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 4-chloro, 4-chloro benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 4-chlorobenzothiophene-2-carboxylate, 4-chlorobenzothiophene-2-carboxylic acid, 2-carboxy-4-chlorobenzo b thiophene, 4-chloro-2-benzo b thiophenecarboxylic acid
3854516
ácido 4-cloro-1-benzotiofeno-2-carboxílico
C1=CC2=C(C=C(S2)C(=O)O)C(=C1)Cl
Nombre del producto químico o material 4-chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 255°C to 256.7°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.66
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chlorobenzo¢b!thiophene-2-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.