missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alfa Aesar™ 4-Chlorobenzenesulfonyl chloride, 97%
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Chlorobenzenesulfonyl chloride |
Punto de fusión | 49°C to 54°C |
Punto de ebullición | 141°C (15 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 107°C (224°F) |
Cantidad | 100 g |
Número UN | UN3261 |
Beilstein | 511583 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.07 |
Porcentaje de pureza | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'