Learn More
4-Cloro-DL-fenilglicina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una materia prima importante y se utiliza como intermediario en la síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en 0,1 mol/l de NaOH (casi transparencia).
Notas
Se debe almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Es una materia prima importante y se utiliza como intermediario en la síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en 0,1 mol/l de NaOH (casi transparencia).
Notas
Se debe almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-DL-phenylglycine |
Color | Blanco |
Información de solubilidad | Soluble in 0.1mol/L NaOH (almost transparency). |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.61 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Cantidad | 25 g |
Forma física | Sólido |