Learn More
4-Cloro-3-(trifluorometil)benzaldehído, 97 %
Catalog Number 11466936
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
34328-46-6
C8H4ClF3O
208.564
MFCD00040722
NIHMMULLFBKTOK-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-3-trifluoromethyl benzaldehyde, 4-chloro-3-trifluoromethyl-benzaldehyde, 2-chloro-5-formylbenzotrifluoride, benzaldehyde, 4-chloro-3-trifluoromethyl, pubchem2892, acmc-1adw8, timtec-bb sbb003468, 4-chloro-3trifluoromethyl-benzaldehyde, 3-trifluoromethyl-4-chloro-benzaldehyde, 4-chloranyl-3-trifluoromethyl benzaldehyde
118642
4-cloro-3-(trifluorometil)benzaldehído
C1=CC(=C(C=C1C=O)C(F)(F)F)Cl
34328-46-6
C8H4ClF3O
208.564
MFCD00040722
NIHMMULLFBKTOK-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-3-trifluoromethyl benzaldehyde, 4-chloro-3-trifluoromethyl-benzaldehyde, 2-chloro-5-formylbenzotrifluoride, benzaldehyde, 4-chloro-3-trifluoromethyl, pubchem2892, acmc-1adw8, timtec-bb sbb003468, 4-chloro-3trifluoromethyl-benzaldehyde, 3-trifluoromethyl-4-chloro-benzaldehyde, 4-chloranyl-3-trifluoromethyl benzaldehyde
118642
4-cloro-3-(trifluorometil)benzaldehído
C1=CC(=C(C=C1C=O)C(F)(F)F)Cl
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 4-cloro-3-(trifluorometil)benzaldehído es una importante materia prima y se utiliza como producto intermedio en el ámbito de la síntesis orgánica, los productos agroquímicos, los productos farmacéuticos y los colorantes.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Punto de ebullición 54°C (10 mmHg)
Índice de refracción 1.4964
Cantidad 1 g
Beilstein 2101897
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.57
Porcentaje de pureza 97%