Learn More
Isotiocianato de 4-cloro-3-nitrofenilo, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-3-nitrophenyl isothiocyanate |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Cantidad | 10 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.63 |
Porcentaje de pureza | 97% |