Learn More
Clorhidrato de 4-cloro-3-fluoropiridina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 11466340
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
119229-74-2
C5H4Cl2FN
167.992
MFCD03453233
YWWXNVPPEXEZPT-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-3-fluoropyridine hydrochloride, 4-chloro-3-fluoropyridine hcl, pyridine, 4-chloro-3-fluoro-, hydrochloride, 3-fluoro-4-chloropyridine hydrochloride, pubchem6668, acmc-20a2hg, 4-chloro-3-fluoropyridine, chloride, 4-chloro-3-fluoro pyridine hydrochloride, 4-chloranyl-3-fluoranyl-pyridine hydrochloride
19360234
4-cloro-3-fluoropiridina; clorhidrato
C1=CN=CC(=C1Cl)F.Cl
119229-74-2
C5H4Cl2FN
167.992
MFCD03453233
YWWXNVPPEXEZPT-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-3-fluoropyridine hydrochloride, 4-chloro-3-fluoropyridine hcl, pyridine, 4-chloro-3-fluoro-, hydrochloride, 3-fluoro-4-chloropyridine hydrochloride, pubchem6668, acmc-20a2hg, 4-chloro-3-fluoropyridine, chloride, 4-chloro-3-fluoro pyridine hydrochloride, 4-chloranyl-3-fluoranyl-pyridine hydrochloride
19360234
4-cloro-3-fluoropiridina; clorhidrato
C1=CN=CC(=C1Cl)F.Cl
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El clorhidrato de 4-cloro-3-fluoropiridina se emplea para la desprotección de los éteres fenólicos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-fluoropyridine hydrochloride
Punto de fusión ∼160°C (sublimation)
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 168
Porcentaje de pureza 97%