Learn More
4-Cloro-3,5-dimetilfenol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-3, 5-dimethylphenol |
Nombre de nota | 99% |
% mín. CAS | 98.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | 113.0°C to 116.0°C |
Color | Blanco a beige |
Punto de ebullición | 246.0°C |
Temperatura de inflamación | 132°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (GC) |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 4-Chloro-3,5-dimethylphenol
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.