Learn More
4-Chloro-2-methylphenyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific™
56.20€ - 217.00€
CAS 23165-53-9
Fórmula molecular C8H6ClNS
Peso molecular (g/mol) 183.65
Número MDL MFCD00041089
Clave InChI XTYLRVPBHHRTMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-2-methylphenyl isothiocyanate, 3-chloro-6-isothiocyanatotoluene, benzene, 4-chloro-1-isothiocyanato-2-methyl, 4-chloro-2-methylphenylisothiocyanate, 4-chloro-2-methyl-phenyl isothiocyanate, 2-methyl-4-chlorophenyl isothiocyanate, 4-chloro-2-methylbenzenisothiocyanate, acmc-20amlo, chlorotrimethylsilane tmcs, 4-chloro-2-methyl isothiocyanate
PubChem CID 90021
Nombre IUPAC 4-cloro-1-isotiocianato-2-metilbenceno
SMILES CC1=CC(Cl)=CC=C1N=C=S
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11312996
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
L10778.06
5 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11322996
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
L10778.14
25 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
23165-53-9
183.65
XTYLRVPBHHRTMS-UHFFFAOYSA-N
90021
CC1=CC(Cl)=CC=C1N=C=S
C8H6ClNS
MFCD00041089
4-chloro-2-methylphenyl isothiocyanate, 3-chloro-6-isothiocyanatotoluene, benzene, 4-chloro-1-isothiocyanato-2-methyl, 4-chloro-2-methylphenylisothiocyanate, 4-chloro-2-methyl-phenyl isothiocyanate, 2-methyl-4-chlorophenyl isothiocyanate, 4-chloro-2-methylbenzenisothiocyanate, acmc-20amlo, chlorotrimethylsilane tmcs, 4-chloro-2-methyl isothiocyanate
4-cloro-1-isotiocianato-2-metilbenceno
Especificaciones
4-Chloro-2-methylphenyl isothiocyanate
23165-53-9
Irritating
MFCD00041089
2963683
XTYLRVPBHHRTMS-UHFFFAOYSA-N
4-cloro-1-isotiocianato-2-metilbenceno
90021
97%
33°C to 35°C
88°C to 90°C (0.4 mmHg)
C8H6ClNS
UN2923
4-chloro-2-methylphenyl isothiocyanate, 3-chloro-6-isothiocyanatotoluene, benzene, 4-chloro-1-isothiocyanato-2-methyl, 4-chloro-2-methylphenylisothiocyanate, 4-chloro-2-methyl-phenyl isothiocyanate, 2-methyl-4-chlorophenyl isothiocyanate, 4-chloro-2-methylbenzenisothiocyanate, acmc-20amlo, chlorotrimethylsilane tmcs, 4-chloro-2-methyl isothiocyanate
CC1=CC(Cl)=CC=C1N=C=S
183.65
183.66
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H331-H314-H318-H302-H312
Toxic if inhaled.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H301-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLIDS, TOXIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 245-472-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes