Learn More
4-Chloro-2-methylphenyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11322996
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11322996 25 g 25 g
11312996 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322996 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10778.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 23165-53-9
Fórmula molecular C8H6ClNS
Peso molecular (g/mol) 183.65
Número MDL MFCD00041089
Clave InChI XTYLRVPBHHRTMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-2-methylphenyl isothiocyanate, 3-chloro-6-isothiocyanatotoluene, benzene, 4-chloro-1-isothiocyanato-2-methyl, 4-chloro-2-methylphenylisothiocyanate, 4-chloro-2-methyl-phenyl isothiocyanate, 2-methyl-4-chlorophenyl isothiocyanate, 4-chloro-2-methylbenzenisothiocyanate, acmc-20amlo, chlorotrimethylsilane tmcs, 4-chloro-2-methyl isothiocyanate
PubChem CID 90021
Nombre IUPAC 4-cloro-1-isotiocianato-2-metilbenceno
SMILES CC1=CC(Cl)=CC=C1N=C=S
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-methylphenyl isothiocyanate
Punto de fusión 33°C to 35°C
Cantidad 25 g
Olor Irritating
Número UN UN2923
Beilstein 2963683
Punto de ebullición 88°C to 90°C (0.4 mmHg)
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.66
Porcentaje de pureza 97%