missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Cloro-2-metilbenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number 15431458
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
50712-68-0
C8H6ClN
151.593
MFCD00045603
ZZAJFWXXFZTTLH-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-2-methyl-benzonitrile, benzonitrile, 4-chloro-2-methyl, 2-methyl-4-chlorobenzonitrile, 4-chloro-2-methylbenzenecarbonitrile, 5-chloro-2-cyanotoluene, pubchem12503, acmc-1awhh, 2-cyano-5-chlorotoluene, ksc494a4r, 4-chloro-2-methyl benzonitrile
142742
4-Cloro-2-metilbenzonitrilo
CC1=C(C=CC(=C1)Cl)C#N
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
50712-68-0
C8H6ClN
151.593
MFCD00045603
ZZAJFWXXFZTTLH-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-2-methyl-benzonitrile, benzonitrile, 4-chloro-2-methyl, 2-methyl-4-chlorobenzonitrile, 4-chloro-2-methylbenzenecarbonitrile, 5-chloro-2-cyanotoluene, pubchem12503, acmc-1awhh, 2-cyano-5-chlorotoluene, ksc494a4r, 4-chloro-2-methyl benzonitrile
142742
4-Cloro-2-metilbenzonitrilo
CC1=C(C=CC(=C1)Cl)C#N

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-methylbenzonitrile
Punto de fusión 57°C to 61°C
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.6
Porcentaje de pureza 97%
Cantidad 250 mg
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'