Learn More
4-Cloro-2-yodoanisol, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
una síntesis independiente de 4-cloro-2-yodoanisol ha demostrado que se trata de agentes clorantes, bromantes y yodinadores. El 4-cloro-2-iodoanisol (2) fue desmetilado y posteriormente alquilado con bromuro de 4-cloro-2-fluorobenzilo hasta formar un reactivo de arilo Grignard.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Sensible a la luz. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes fuertes y la luz.
una síntesis independiente de 4-cloro-2-yodoanisol ha demostrado que se trata de agentes clorantes, bromantes y yodinadores. El 4-cloro-2-iodoanisol (2) fue desmetilado y posteriormente alquilado con bromuro de 4-cloro-2-fluorobenzilo hasta formar un reactivo de arilo Grignard.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Sensible a la luz. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes fuertes y la luz.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-2-iodoanisole |
Punto de fusión | 44°C to 48°C |
Punto de ebullición | 133°C to 135°C (15 mmHg) |
Cantidad | 5 g |
Sensibilidad | Light sensitive |
Información de solubilidad | Soluble in methanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 268.48 |
Porcentaje de pureza | 98% |