Learn More
JULABO™ Convertidor EtherNet / RS232 de 4 canales
El convertidor EtherNet/RS232 de 4 canales permite la conexión de hasta 4 instrumentos a través del cable de interfaz RS232 con la conexión a una red existente a través del cable RJ45
Marca: JULABO™ 8980032
Detalles adicionales : Peso : 1.27000kg
Descripción
- Moxa Nport 4
Especificaciones
Ethernet, RS232 | |
Paquete de 1 | |
100 a 240 V AC / 12 V DC |