Learn More
Cloruro de 4-butoxibenceno-1-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2701313
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
1138-56-3
C10H13ClO3S
248.721
MFCD00052344
HGKWMUBXVMFXNC-UHFFFAOYSA-N
4-n-butoxy benzenesulfonyl chloride, 4-butoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 4-n-butoxy benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-butoxy, 4-butoxy-benzenesulfonyl chloride, 4-n-butoxybenzenesulfonyl chloride, 4-butoxybenzenesulfonylchloride, pubchem5072, 4-n-butoxy benzenes, buttpark 9650-54
517990
cloruro de 4-butoxibencenosulfonilo
CCCCOC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
1138-56-3
C10H13ClO3S
248.721
MFCD00052344
HGKWMUBXVMFXNC-UHFFFAOYSA-N
4-n-butoxy benzenesulfonyl chloride, 4-butoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 4-n-butoxy benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-butoxy, 4-butoxy-benzenesulfonyl chloride, 4-n-butoxybenzenesulfonyl chloride, 4-butoxybenzenesulfonylchloride, pubchem5072, 4-n-butoxy benzenes, buttpark 9650-54
517990
cloruro de 4-butoxibencenosulfonilo
CCCCOC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
Nombre del producto químico o material 4-Butoxybenzene-1-sulfonyl chloride
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal CH3(CH2)3OC6H4SO2Cl
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.73
Porcentaje de pureza 97%