Learn More
Cloruro de 4-(brometil)bencenosulfonilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
26.60€ - 312.00€
CAS | 66176-39-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H6BrClO2S |
Peso molecular (g/mol) | 269.537 |
Número MDL | MFCD00156129 |
Clave InChI | QXTQWYZHHMQSQH-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4-bromomethyl benzenesulfonyl chloride, 4-bromomethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromomethyl benzenesulfonylchloride, alpha-bromo-p-toluenesulphonyl chloride, alpha-bromo-p-toluenesulfonyl chloride, 4-bromomethyl benzenesulphonyl chloride, 4-bromomethyl benzene-1-sulfonylchloride, buttpark 94\04-08, 4-bromomethyl phenyl chlorosulfone, 4-bromomethylene benzenesulfonyl chloride |
PubChem CID | 2734409 |
Nombre IUPAC | cloruro de 4-(bromometil)bencenosulfonilo |
SMILES | C1=CC(=CC=C1CBr)S(=O)(=O)Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15463017
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10120.03 |
1 g |
26.60€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11499362
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10120.06 |
5 g |
86.80€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11409372
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10120.14 |
25 g |
312.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
66176-39-4 | |
269.537 | |
QXTQWYZHHMQSQH-UHFFFAOYSA-N | |
2734409 | |
C1=CC(=CC=C1CBr)S(=O)(=O)Cl |
C7H6BrClO2S | |
MFCD00156129 | |
4-bromomethyl benzenesulfonyl chloride, 4-bromomethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromomethyl benzenesulfonylchloride, alpha-bromo-p-toluenesulphonyl chloride, alpha-bromo-p-toluenesulfonyl chloride, 4-bromomethyl benzenesulphonyl chloride, 4-bromomethyl benzene-1-sulfonylchloride, buttpark 94\04-08, 4-bromomethyl phenyl chlorosulfone, 4-bromomethylene benzenesulfonyl chloride | |
cloruro de 4-(bromometil)bencenosulfonilo |
Especificaciones
4- (Bromomethyl)benzenesulfonyl chloride | |
72°C to 75°C | |
MFCD00156129 | |
2364328 | |
4-bromomethyl benzenesulfonyl chloride, 4-bromomethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromomethyl benzenesulfonylchloride, alpha-bromo-p-toluenesulphonyl chloride, alpha-bromo-p-toluenesulfonyl chloride, 4-bromomethyl benzenesulphonyl chloride, 4-bromomethyl benzene-1-sulfonylchloride, buttpark 94\04-08, 4-bromomethyl phenyl chlorosulfone, 4-bromomethylene benzenesulfonyl chloride | |
C1=CC(=CC=C1CBr)S(=O)(=O)Cl | |
269.537 | |
269.55 |
66176-39-4 | |
C7H6BrClO2S | |
UN3261 | |
Moisture sensitive | |
QXTQWYZHHMQSQH-UHFFFAOYSA-N | |
cloruro de 4-(bromometil)bencenosulfonilo | |
2734409 | |
95% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:CORROSIVO SÓLIDO, ACÍDICO, ORGÁNICO, NO ESPECIFICADO
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO - Para uso exclusivo en investigación