Learn More
Cloruro de 4-(brometil)bencenosulfonilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499362
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499362 5 g 5 g
15463017 1 g 1 g
11409372 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499362 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10120.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 66176-39-4 | C7H6BrClO2S | 269.537 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66176-39-4
Fórmula molecular C7H6BrClO2S
Peso molecular (g/mol) 269.537
Número MDL MFCD00156129
Clave InChI QXTQWYZHHMQSQH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromomethyl benzenesulfonyl chloride, 4-bromomethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromomethyl benzenesulfonylchloride, alpha-bromo-p-toluenesulphonyl chloride, alpha-bromo-p-toluenesulfonyl chloride, 4-bromomethyl benzenesulphonyl chloride, 4-bromomethyl benzene-1-sulfonylchloride, buttpark 94\04-08, 4-bromomethyl phenyl chlorosulfone, 4-bromomethylene benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 2734409
Nombre IUPAC cloruro de 4-(bromometil)bencenosulfonilo
SMILES C1=CC(=CC=C1CBr)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4- (Bromomethyl)benzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 72°C to 75°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 2364328
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.55
Porcentaje de pureza 95%