Learn More
4-Bromobenzaldehído dietil acetal, 99 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3598203
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
34421-94-8
C11H15BrO2
259.14
MFCD01863514
BFSNEBVTOODGHZ-UHFFFAOYSA-N
4-bromobenzaldehyde diethyl acetal, 1-bromo-4-diethoxymethyl benzene, 4-bromobenzaldehydediethylacetal, benzene, 1-bromo-4-diethoxymethyl, 4-bromophenyl diethoxymethane, 4-bromobenzaldehyde diethylacetal, 4-bromo-alpha,alpha-diethoxytoluene, pubchem5372, acmc-1aigt, 4-bromobenzaldehydediethyl acetal
688340
1-bromo-4-(dietoximetil)benceno
CCOC(OCC)C1=CC=C(Br)C=C1
34421-94-8
C11H15BrO2
259.14
MFCD01863514
BFSNEBVTOODGHZ-UHFFFAOYSA-N
4-bromobenzaldehyde diethyl acetal, 1-bromo-4-diethoxymethyl benzene, 4-bromobenzaldehydediethylacetal, benzene, 1-bromo-4-diethoxymethyl, 4-bromophenyl diethoxymethane, 4-bromobenzaldehyde diethylacetal, 4-bromo-alpha,alpha-diethoxytoluene, pubchem5372, acmc-1aigt, 4-bromobenzaldehydediethyl acetal
688340
1-bromo-4-(dietoximetil)benceno
CCOC(OCC)C1=CC=C(Br)C=C1
Nombre del producto químico o material 4-Bromobenzaldehyde diethyl acetal
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2740g/mL
Punto de ebullición 75°C (0.2 mmHg)
Temperatura de inflamación 105°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4CH(OCH2CH3)2
Índice de refracción 1.5120 to 1.5140 (20°C, 589nm)
Cantidad 10 g
Gravedad específica 1.274
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromobenzaldehyde diethyl acetal
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.