Learn More
4-Bromo-N-(4-cloro-2,5-dimetoxifenil)bencenosulfonamida, 97 %, Thermo Scientific™
127.00€ - 372.00€
CAS | 346721-67-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C14H13BrClNO4S |
Peso molecular (g/mol) | 406.675 |
Número MDL | MFCD00588020 |
Clave InChI | WBKSJEMNFRXWFA-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4-bromo-n-4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl benzenesulfonamide, 4-bromo-n-4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl benzene-1-sulfonamide, cambridge id 5268579, 4-bromo-n-4-chloro-2,5-dimethoxy-phenyl-benzenesulfonamide, 4-bromo-n-4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl-1-benzenesulfonamide, 4-bromo-n-4-chloro-2,5-bis methyloxy phenyl benzenesulfonamide |
PubChem CID | 1048928 |
Nombre IUPAC | 4-bromo-N-(4-cloro-2,5-dimetoxifenilo)bencenosulfonamida |
SMILES | COC1=CC(=C(C=C1NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)Br)OC)Cl |
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
NotasEstable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
346721-67-3 | |
406.675 | |
WBKSJEMNFRXWFA-UHFFFAOYSA-N | |
1048928 | |
COC1=CC(=C(C=C1NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)Br)OC)Cl |
C14H13BrClNO4S | |
MFCD00588020 | |
4-bromo-n-4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl benzenesulfonamide, 4-bromo-n-4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl benzene-1-sulfonamide, cambridge id 5268579, 4-bromo-n-4-chloro-2,5-dimethoxy-phenyl-benzenesulfonamide, 4-bromo-n-4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl-1-benzenesulfonamide, 4-bromo-n-4-chloro-2,5-bis methyloxy phenyl benzenesulfonamide | |
4-bromo-N-(4-cloro-2,5-dimetoxifenilo)bencenosulfonamida |
Especificaciones
4-Bromo-N-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)benzenesulfonamide | |
C14H13BrClNO4S | |
4-bromo-n-4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl benzenesulfonamide, 4-bromo-n-4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl benzene-1-sulfonamide, cambridge id 5268579, 4-bromo-n-4-chloro-2,5-dimethoxy-phenyl-benzenesulfonamide, 4-bromo-n-4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl-1-benzenesulfonamide, 4-bromo-n-4-chloro-2,5-bis methyloxy phenyl benzenesulfonamide | |
COC1=CC(=C(C=C1NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)Br)OC)Cl | |
406.675 | |
406.67 |
346721-67-3 | |
MFCD00588020 | |
WBKSJEMNFRXWFA-UHFFFAOYSA-N | |
4-bromo-N-(4-cloro-2,5-dimetoxifenilo)bencenosulfonamida | |
1048928 | |
97% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes