Learn More
4-Bromo-N-(4-cloro-2,5-dimetoxifenil)bencenosulfonamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15462796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15462796 250 mg 250 miligramos
15452796 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15462796 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56605.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 346721-67-3
Fórmula molecular C14H13BrClNO4S
Peso molecular (g/mol) 406.675
Número MDL MFCD00588020
Clave InChI WBKSJEMNFRXWFA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-n-4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl benzenesulfonamide, 4-bromo-n-4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl benzene-1-sulfonamide, cambridge id 5268579, 4-bromo-n-4-chloro-2,5-dimethoxy-phenyl-benzenesulfonamide, 4-bromo-n-4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl-1-benzenesulfonamide, 4-bromo-n-4-chloro-2,5-bis methyloxy phenyl benzenesulfonamide
PubChem CID 1048928
Nombre IUPAC 4-bromo-N-(4-cloro-2,5-dimetoxifenilo)bencenosulfonamida
SMILES COC1=CC(=C(C=C1NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)Br)OC)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-N-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)benzenesulfonamide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.67
Porcentaje de pureza 97%