Learn More
Cloruro de 4-bromo-5-clorotiofeno-2-sulfonilo, ≥95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-5-chlorothiophene-2-sulfonyl chloride |
% mín. CAS | 95.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 295.99 |
Porcentaje de pureza | 95% |