Learn More
Ácido 4-bromo-3-metilbenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228448
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
7697-28-1
C8H6BrO2
214.04
MFCD00039526
KWVXDZLVCISXIB-UHFFFAOYSA-M
4-bromo-m-toluic acid, 4-bromo-3-methyl-benzoic acid, 4-bromo-3-methylbenzoicacid, 3-methyl-4-bromobenzoic acid, 4-bromo-3-methyl benzoic acid, benzoic acid, 4-bromo-3-methyl, pubchem3807, 4bromo-3-methylbenzoic acid, 4-bromo-5-methylbenzoic acid, ksc379g0b
82131
ácido 4-bromo-3-metilbenzoico
CC1=CC(=CC=C1Br)C([O-])=O
7697-28-1
C8H6BrO2
214.04
MFCD00039526
KWVXDZLVCISXIB-UHFFFAOYSA-M
4-bromo-m-toluic acid, 4-bromo-3-methyl-benzoic acid, 4-bromo-3-methylbenzoicacid, 3-methyl-4-bromobenzoic acid, 4-bromo-3-methyl benzoic acid, benzoic acid, 4-bromo-3-methyl, pubchem3807, 4bromo-3-methylbenzoic acid, 4-bromo-5-methylbenzoic acid, ksc379g0b
82131
ácido 4-bromo-3-metilbenzoico
CC1=CC(=CC=C1Br)C([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3-methylbenzoic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 215.5°C to 216.4°C
Color Tostado o amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.05
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromo-3-methylbenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.